Få mere at vide
Lithium Metaborate (100%), Fusion Flux Pure Crystal For Sample Preparation, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 12991781 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12991781 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 12991781 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. FFB000002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Lithium Metaborate (100%), Pure Grade Fusion Flux for Sample Preparation, SPEX CertiPrep™. ISO Guide 34 Certified, NIST Traceable Certified Reference Materials. Supplied with comprehensive Certificate of Analysis.
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
  • Pure Grade Fusion Flux
  • 1 kg
  • Lithium Metaborate (100%)
Certificeringer
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Overholdelse
GHS/OSHA Complaint
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium Metaborate
Emballage Triple-leached LDPE bottle
CAS 13453-69-5
Analysecertifikat With Certificate of Analysis.
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Fysisk form Crystalline
Molekylær formel B4H14Li2O7
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Li].[Li].[B].[B].[B].[B].O.O.O.O.O.O.O
IUPAC navn tetraboron heptahydrate dilithium
Molekylvægt (g/mol) 183.23
PubChem CID 123308
Mængde 1 kg
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Various
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BORATE FUSION FLUX
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i i overensstemmelse med lokale / regionale / nationale / internationale regler.
Product intended for laboratory use only