Få mere at vide
Lithium metaborate, dried, 99%
Artikelnummer. 11493197
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11493197 500 g 500g
11428850 25 g 25g
11483197 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493197 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16145.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13453-69-5 | B4H14Li2O7 | 183.23 g/mol
Lithiummetaborat er et effektivt flusmiddel til silikater og andre stendannende mineraler. En forbedret lithiummetaboratfusionsteknik til induktivt koblet plasmamassespektrometrisk analyse af felsiske bjergarter foreslås. Bestemmelsen af fluor i silikatmaterialer med en fluoridion-selektiv elektrode efter fusion med lithiummetaborat er beskrevet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Lithiummetaborat er et effektivt flusmiddel til silikater og andre stendannende mineraler. En forbedret lithiummetaboratfusionsteknik til induktivt koblet plasmamassespektrometrisk analyse af felsiske bjergarter foreslås. Bestemmelsen af fluor i silikatmaterialer med en fluoridion-selektiv elektrode efter fusion med lithiummetaborat er beskrevet.
Opløselighed Opløseligt i
vand (27,5 g/L).
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt, alkalimetaller, syreanhydrider, syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13453-69-5
Molekylær formel B4H14Li2O7
Molekylvægt (g/mol) 183.23
MDL nummer MFCD00011089
InChI nøgle DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium metaborate, boric acid hbo2 , lithium salt, lithium metaborate, anhydrous, lithium oxido oxo borane, bo2.li, boric acid hbo2 , lithium salt 1:1, lithium metaborate,anhydrous, lithium metaborate, puratronic, lithotab boron oxide hydroxide, lithium metaborate, acs
PubChem CID 123308
IUPAC navn lithium;oxido(oxo)boran
SMIL [Li].[Li].[B].[B].[B].[B].O.O.O.O.O.O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium metaborate
Smeltepunkt 845°C
Navn note dried
Mængde 500 g
Lineær formel LiBO2
Opløselighedsinformation Soluble in water(27.5g/L).
Formel vægt 49.75
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.397
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium metaborate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium metaborate