Få mere at vide
Lithiummetaborat, vandfrit, tek., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348497
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348497 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11348497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 032576.36
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 13453-69-5 | B4H14Li2O7 | 183.23 g/mol
Lithiummetaborat bruges almindeligvis som en fusioneret forbindelse eller en komponent til et assay. Det er blevet brugt til analyse af vilde ris for silicium, calcium, magnesium og kalium. Lithiummetaborat blev brugt til at smelte sammen med faste prøver til nedbrydning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13453-69-5
Molekylær formel B4H14Li2O7
Molekylvægt (g/mol) 183.23
MDL nummer MFCD00011089
InChI nøgle DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium metaborate, boric acid hbo2 , lithium salt, lithium metaborate, anhydrous, lithium oxido oxo borane, bo2.li, boric acid hbo2 , lithium salt 1:1, lithium metaborate,anhydrous, lithium metaborate, puratronic, lithotab boron oxide hydroxide, lithium metaborate, acs
PubChem CID 123308
SMIL [Li].[Li].[B].[B].[B].[B].O.O.O.O.O.O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium metaborate
Smeltepunkt 845°C
Navn note Anhydrous
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Lineær formel LiBO2
Opløselighedsinformation Soluble in water (25.7mg/ml at 20°C).
IUPAC navn lithium;oxido(oxo)boran
Formel vægt 49.75
Grad Teknisk
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.397 g/mL