Få mere at vide
Lithiummetaborat, vandfrit, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387427
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387427 50 g 50g
11377427 250 g 250g
11397427 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11387427 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012591.18
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 13453-69-5 | B4H14Li2O7 | 183.23 g/mol
Anvendes til boratfusionsprøveforberedelse af forskellige prøver til analyse ved XRF, AAS, ICP-MS, ICP-AES og ICP-OES. Bruges til at bestemme sporniveauet af grundstoffer i forurenet jord. Nyttigt foder, der opløser sure oxider såsom SiO 2 og Fe 2 O 3 . En blanding af lithiummetaborat og lithiumtetraborat er nyttig til at opløse de fleste af de uorganiske oxider for at muliggøre spektrokemisk analyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13453-69-5
Molekylær formel B4H14Li2O7
Molekylvægt (g/mol) 183.23
MDL nummer MFCD00011089
InChI nøgle DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium metaborate, boric acid hbo2 , lithium salt, lithium metaborate, anhydrous, lithium oxido oxo borane, bo2.li, boric acid hbo2 , lithium salt 1:1, lithium metaborate,anhydrous, lithium metaborate, puratronic, lithotab boron oxide hydroxide, lithium metaborate, acs
PubChem CID 123308
SMIL [Li].[Li].[B].[B].[B].[B].O.O.O.O.O.O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium metaborate, anhydrous
Smeltepunkt 845°C
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.9% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol. Partially soluble in cold water.
IUPAC navn tetraboron heptahydrat dilithium
Formel vægt 49.75
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.397