Få mere at vide
Lithium metaborate, ACS, 98.0-102.0%
Artikelnummer. 11344277
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11344277 50 g 50g
11334277 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11344277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036760.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13453-69-5 | B4H14Li2O7 | 183.23 g/mol
Det fungerer som en støtte for antioxidantegenskaber i menneske- og dyrevæv. Anvendes i ikke-lineære optiske materialer og mobiltelefoner. Det bruges til at måle samlede elementer i jord, geologiske, planter og andre naturlige organiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13453-69-5
Molekylær formel B4H14Li2O7
Molekylvægt (g/mol) 183.23
MDL nummer MFCD00011089
InChI nøgle DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium metaborate, boric acid hbo2 , lithium salt, lithium metaborate, anhydrous, lithium oxido oxo borane, bo2.li, boric acid hbo2 , lithium salt 1:1, lithium metaborate,anhydrous, lithium metaborate, puratronic, lithotab boron oxide hydroxide, lithium metaborate, acs
PubChem CID 123308
SMIL [Li].[Li].[B].[B].[B].[B].O.O.O.O.O.O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium metaborate
Smeltepunkt 845°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 98.0-102.0%
Lineær formel LiBO2
Opløselighedsinformation soluble in ethanol.
IUPAC navn tetraboron heptahydrat dilithium
Formel vægt 49.75
Procent renhed 98.0 to 102.0%
Grad ACS
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.397