Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium metaborate |
| Smeltepunkt | 845°C |
| Navn note | 99% |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Lineær formel | LiBO2 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 25.7g/L (20°C) |
| Formel vægt | 49.75 |
| Vis mere |