Få mere at vide
Lithium manganese(III,IV) oxide, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. 11323768
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11323768 25 g 25g
11313768 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11323768 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040250.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12057-17-9 | LiMn2O4 | 180.81 g/mol
Det bruges som anodematerialer til højtydende lithium-ion-batterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12057-17-9
Molekylær formel LiMn2O4
Molekylvægt (g/mol) 180.81
MDL nummer MFCD01114233
InChI nøgle KEZPOJYZIWMPGY-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium manganese(III,IV) oxide
Smeltepunkt >400°C
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel LiMn2O4
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 180.81
Procent renhed 99.5%