Få mere at vide
Lithium L-laktat, 97%
Artikelnummer. 11428980
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11428980 50 g 50g
11438980 250 g 250g
11418980 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428980 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11818.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    411.20 DKK
    369.65 DKK / 50g
    Spare 41.55 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 27848-80-2 | C3H5LiO3 | 96,01 g/mol
Nyttig chiral synthon, byggesten til depsipeptider
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27848-80-2
Molekylær formel C3H5LiO3
Molekylvægt (g/mol) 96.01
MDL nummer MFCD00065399
InChI nøgle GKQWYZBANWAFMQ-DKWTVANSSA-M
Synonym lithium s-2-hydroxypropanoate, l-lactic acid lithium salt, lithium l-lactate, s-2-hydroxypropionic acid lithium salt, sarcolactic acid lithium salt, lithium 1+ l-+-lactate, lithiuml-lactate, lithotab l-lactate, lactic acid lithium salt, c3h5o3.li
PubChem CID 23687877
IUPAC navn lithium;(2S)-2-hydroxypropanoat
SMIL [Li+].CC(C(=O)[O-])O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium L-lactate
Smeltepunkt 253 °C til 255 °C
Mængde 50 g
Beilstein 3568332
Følsomhed Hygroskopisk
Optisk rotation −14° (c=1 i vand)
Formel vægt 96.01
Procent renhed 97%