Få mere at vide
Lithiumisotopstandard: Li @ 100 μg/ml i 2% HNO3 (beriget i Li-6), VHG™
Artikelnummer. 17948049
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
17948049 100 ml
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 17948049 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGLIS6LIZ100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Lithiumisotopstandard: Li @ 100 μg/ml i 2% HNO3 (beriget med Li-6)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Lithium 6
CAS 14258-72-1
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Lithium 6
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel 6Li
Synonym 6Li
SMIL [6Li]
IUPAC navn Lithium 6
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 6.02
Mængde 100 ml
Formel vægt 6,0151 g/mol