Få mere at vide
Lithiumisobutyrat, 98+%
Artikelnummer. 11368138
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368138 500 g 500g
11348138 25 g 25g
11358138 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11368138 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039372.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
CAS: 25179-23-1 | C4H7LiO2 | 94,038 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25179-23-1
Molekylær formel C4H7LiO2
Molekylvægt (g/mol) 94.038
MDL nummer MFCD00210622
InChI nøgle IIDVGIFOWJJSIJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium isobutyrate, lithium 2-methylpropanoate, acmc-1ccd2, isobutyric acid lithium salt, lithium 1+ isobutyrate, lithium 1+ ion isobutyrate
PubChem CID 23665557
IUPAC navn lithium;2-methylpropanoat
SMIL [Li+].CC(C)C(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium isobutyrate
Mængde 500 g
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 94.03
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Powder or Lumps