Få mere at vide
Lithiumisobutyrat, 98+%
Artikelnummer. 11348138
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348138 25 g 25g
11358138 100 g 100g
11368138 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11348138 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039372.14
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 25179-23-1 | C4H7LiO2 | 94,038 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25179-23-1
Molekylær formel C4H7LiO2
Molekylvægt (g/mol) 94.038
MDL nummer MFCD00210622
InChI nøgle IIDVGIFOWJJSIJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium isobutyrate, lithium 2-methylpropanoate, acmc-1ccd2, isobutyric acid lithium salt, lithium 1+ isobutyrate, lithium 1+ ion isobutyrate
PubChem CID 23665557
IUPAC navn lithium;2-methylpropanoat
SMIL [Li+].CC(C)C(=O)[O-]
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Lithium isobutyrate
Mængde 25 g
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 94.03
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Powder or Lumps
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.