Få mere at vide
Lithium iodide, ultra dry, 99% (metals basis)
Artikelnummer. 11399658
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11399658
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044159.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Lysfølsom og hygroskopisk
Det bruges som absorbent i køleprocesser, som katalysator og i fotografering. Det er også nyttigt til organisk syntese, pessat jodering, spaltning af estere, ethere, epoxider, decarboethoxylering, carbonylering og aldolkondensation. Det bruges til fremstilling af medicin og mineralvand. Det bruges i elektrokemi og redoxreaktioner. Lithiumiodid er også en katalyseret konjugatadditionsreaktion afβ -dicarbonylforbindelser. Det er også nyttigt til tetrathioquinodimethan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10377-51-2
Molekylær formel ILi
Molekylvægt (g/mol) 133.84
MDL nummer MFCD00011092
InChI nøgle HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium iodide, lithium iodide, anhydrous, unii-s6k2xet783, lithium iodide 6lii, lithium 1+ ion iodide, lithium iodide, ultra dry, lithium iodide 7lii, lithiumiodide, lithium monoiodide
PubChem CID 66321
IUPAC navn lithium;jodid
SMIL [Li+].[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium iodide, ultra dry
Farve Hvid
Fysisk form Perler
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99% (Metal basis)
Formel vægt 133.84
Lugt Odorless
Udseende White powder
Tæthed 4.076g/cm3 at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.