Få mere at vide
Lithium iodide, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11370078
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11370078 2 g 2g
11350078 10 g 10g
11360078 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11370078 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042851.04
Request Bulk or Custom Format
Lysfølsom og hygroskopisk
Lithiumiodid bruges som absorbent i køleprocesser, som katalysator og i fotografering. Det er også nyttigt til organisk syntese, pessat jodering, spaltning af estere, ethere, epoxider, decarboethoxylering, carbonylering og aldolkondensation. Det bruges til fremstilling af medicin og mineralvand. Det bruges i elektrokemi og redoxreaktioner. Lithiumiodid er også en katalyseret konjugatadditionsreaktion afβ -dicarbonylforbindelser. Det er også nyttigt til tetrathioquinodimethan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10377-51-2
Molekylær formel ILi
Molekylvægt (g/mol) 133.84
MDL nummer MFCD00011092
InChI nøgle HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium iodide, lithium iodide, anhydrous, unii-s6k2xet783, lithium iodide 6lii, lithium 1+ ion iodide, lithium iodide, ultra dry, lithium iodide 7lii, lithiumiodide, lithium monoiodide
PubChem CID 66321
SMIL [Li+].[I-]
Tekniske data
Kogepunkt 1170°C to 1190°C
Kemisk navn eller materiale Lithium iodide, ultra dry
Smeltepunkt 449°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Analyseprocentområde 99.999% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,acetone,methanol and ammonium hydoxide.
IUPAC navn lithium(1+)iodid
Formel vægt 133.84
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.955
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Tæthed 4.076