Få mere at vide
Lithium iodide, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11346878
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11346878 25 g 25g
11336878 5 g 5g
11326878 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11346878 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013600.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10377-51-2 | ILi | 133.84 g/mol
Det bruges som absorbent i køleprocesser, som katalysator og i fotografering. Det er også nyttigt til organisk syntese, pessat jodering, spaltning af estere, ethere, epoxider, decarboethoxylering, carbonylering og aldolkondensation. Det bruges til fremstilling af medicin og mineralvand. Det bruges i elektrokemi og redoxreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10377-51-2
Molekylær formel ILi
Molekylvægt (g/mol) 133.84
MDL nummer MFCD00011092
InChI nøgle HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium iodide, lithium iodide, anhydrous, unii-s6k2xet783, lithium iodide 6lii, lithium 1+ ion iodide, lithium iodide, ultra dry, lithium iodide 7lii, lithiumiodide, lithium monoiodide
PubChem CID 66321
IUPAC navn lithium;jodid
SMIL [Li+].[I-]
Tekniske data
Kogepunkt 1170°C to 1190°C
Kemisk navn eller materiale Lithium iodide
Smeltepunkt 449°C
Navn note Ultra dry
Farve Hvid
Fysisk form Perler
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,5535
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,acetone,methanol and ammonium hydoxide.
Formel vægt 133.84
Procent renhed 99.999%
Lugt Odorless
Emballage Ampul
Brydningsindeks 1.955
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Tæthed 4.076 g/mL