Få mere at vide
Lithium Iodide Trihydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10070250 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 g
Emballage:
Glass Jar
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. 10070250
Brand: Fisher Chemical L/2320/48
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kogepunkt 1171°C
Smeltepunkt 446°C
CAS 7790-22-9
Farve Beige
Fysisk form Solid
Mængde 100 g
Molekylær formel H6ILiO3
MDL nummer MFCD00149770
Synonym lithium iodide trihydrate, unii-ps8215ojnr, ps8215ojnr, lithium iodide trihydrate mi, lithium iodide lii , trihydrate, lithotab trihydrate iodide, i.li.3h2o, lithium iodide, reagent, lithium iodide-water 1/1/3, lithium iodide, hydrated 3h2o
InChI nøgle UMXWTWTZJKLUKQ-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Li+].O.O.O.[I-]
IUPAC navn lithium;iodide;trihydrate
Molekylvægt (g/mol) 187.89
PubChem CID 23688288
Formel vægt 133.85g/mol
Emballage Glass Jar
Damptryk 85mbar 940
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium iodide anhydrous
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.