Få mere at vide
Lithium Iodide, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11413462 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11413462 50 g
11403462 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413462 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215525950
Produces a hazy solution at 50% (w/v) in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10377-51-2
Molekylær formel ILi
Molekylvægt (g/mol) 133.84
MDL nummer MFCD00011092
InChI nøgle HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium iodide, lithium iodide, anhydrous, unii-s6k2xet783, lithium iodide 6lii, lithium 1+ ion iodide, lithium iodide, ultra dry, lithium iodide 7lii, lithiumiodide, lithium monoiodide
PubChem CID 66321
IUPAC navn lithium(1+)iodid
SMIL [Li+].[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium Iodide
Mængde 50 g
Formel vægt 133.8