Få mere at vide
Lithium Iodide Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium Iodide Hydrate |
| Mængde | 1 g |
| Molekylær formel | ILi . x(H2O) |
| InChI formel | InChI=1S/HI.Li/h1H;/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Li]I |
| IUPAC navn | iodolithium |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.9 |
| Formel vægt | 133.9205 |