Få mere at vide
Lithium iodide hydrate, Puratronic™, 99.995% (metals basis)
Artikelnummer. 11396817
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11396817 5 g 5g
11386817 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010738.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 85017-80-7 | ILi | 133.84 g/mol
Lithiumiodidhydrat bruges som et reagens til esterspaltning og decarboxylering og CC-bindingsdannende reaktioner. Det bruges også som kilde til nukleofilt iodid, som en mild Lewis-syre, epoxidåbning og som et additiv til organometallisk-medierede transformationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85017-80-7
Molekylær formel ILi
Molekylvægt (g/mol) 133.84
MDL nummer MFCD00149769
InChI nøgle HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium iodide hydrate, lithium iodide monohydrate, ilio, lii.h2o, lithium iodide mono hydrate, lithium iodide hydrate, puratronic, lithium 1+ ion hydrate iodide, lithium iodide lii ,monohydrate 9ci
PubChem CID 23688290
IUPAC navn lithium;iodid;hydrat
SMIL [Li+].[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium iodide hydrate
Smeltepunkt 73°C (in -H2O)
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,5535
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol and acetone.
Formel vægt 133.84 (Anhydrous)
Procent renhed 99.995%
Grad Puratronic
Følsomhed Air and light sensitive; Hygroscopic