Få mere at vide
Lithium iodide hydrate, 99%, extra pure
Artikelnummer. 10441251 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10441251 100 g Glasflaske 100g
10286973 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10441251 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 208011000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 85017-80-7 | ILi | 133.84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85017-80-7
Molekylær formel ILi
Molekylvægt (g/mol) 133.84
MDL nummer MFCD00149769
InChI nøgle HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium iodide hydrate, lithium iodide monohydrate, ilio, lii.h2o, lithium iodide mono hydrate, lithium iodide hydrate, puratronic, lithium 1+ ion hydrate iodide, lithium iodide lii ,monohydrate 9ci
PubChem CID 23688290
SMIL [Li+].[I-]
Tekniske data
Kogepunkt 1171°C
Kemisk navn eller materiale Lithium iodide hydrate
Smeltepunkt 73°C
Farve Hvid til gul
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 98.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Lineær formel LiI·xH2O
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,freely soluble in acetone
IUPAC navn lithium;iodid;hydrat
Formel vægt 133.85
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium iodide hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.