Få mere at vide
Lithiumiodid, vandfri, 99,95% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450321
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450321 500 g 500g
11308598 25 g 25g
11318598 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450321 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040666.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10377-51-2 | ILi | 133.84 g/mol
Anvendes som elektrolyt i højtemperaturbatterier og kunstige pacemakere. Fosfor, som er et kompleks af jod, bruges til neurondetektion i en elektrolyt af den farvefølsomme solcelle. Det er et elektrolytadditiv til lithium-svovl-batterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10377-51-2
Molekylær formel ILi
Molekylvægt (g/mol) 133.84
MDL nummer MFCD00011092
InChI nøgle HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium iodide, lithium iodide, anhydrous, unii-s6k2xet783, lithium iodide 6lii, lithium 1+ ion iodide, lithium iodide, ultra dry, lithium iodide 7lii, lithiumiodide, lithium monoiodide
PubChem CID 66321
IUPAC navn lithium;jodid
SMIL [Li+].[I-]
Tekniske data
Kogepunkt 1170°C to 1190°C
Kemisk navn eller materiale Lithium iodide
Smeltepunkt 449°C
Navn note Anhydrous
Farve Hvid
Fysisk form Crystalline, Powder
Mængde 500 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel LiI
Merck Index 14,5535
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol and acetone.
Formel vægt 133.84
Procent renhed 99.95%
Lugt Odorless
Emballage Ampul
Brydningsindeks 1.955
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Tæthed 4.076 g/mL