Få mere at vide
Lithiumiodid, vandfri, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388888
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11388888
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041733.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Som absorberende i køleprocesser, som katalysator og i fotografering
Lithiumiodid bruges som reagens ved spaltning af estere, ethere og epoxider og carboxylering. Det bruges i scintillationstællere. Lithiumiodid bruges som elektrolyt i højtemperaturbatterier og kunstige pacemakere. Fosfor, som er et kompleks af jod, bruges til neurondetektion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10377-51-2
Molekylær formel ILi
Molekylvægt (g/mol) 133.84
MDL nummer MFCD00011092
InChI nøgle HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium iodide, lithium iodide, anhydrous, unii-s6k2xet783, lithium iodide 6lii, lithium 1+ ion iodide, lithium iodide, ultra dry, lithium iodide 7lii, lithiumiodide, lithium monoiodide
PubChem CID 66321
IUPAC navn lithium;jodid
SMIL [Li+].[I-]
Tekniske data
Kogepunkt 1170°C to 1190°C
Kemisk navn eller materiale Lithium iodide
Smeltepunkt 449°C
Navn note Anhydrous
Farve Hvid til gul
Fysisk form Lump/Powder
Mængde 250 g
Lineær formel LiI
Merck Index 14,5535
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol and acetone.
Formel vægt 133.84
Procent renhed ≥98%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.955
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Tæthed 4.076 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.