Få mere at vide
Lithiumiodid, vandfri, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378888
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378888 50 g 50g
11388888 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378888 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041733.18
Request Bulk or Custom Format
Som absorberende i køleprocesser, som katalysator og i fotografering
Lithiumiodid bruges som reagens ved spaltning af estere, ethere og epoxider og carboxylering. Det bruges i scintillationstællere. Lithiumiodid bruges som elektrolyt i højtemperaturbatterier og kunstige pacemakere. Fosfor, som er et kompleks af jod, bruges til neurondetektion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10377-51-2
Molekylær formel ILi
Molekylvægt (g/mol) 133.84
MDL nummer MFCD00011092
InChI nøgle HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium iodide, lithium iodide, anhydrous, unii-s6k2xet783, lithium iodide 6lii, lithium 1+ ion iodide, lithium iodide, ultra dry, lithium iodide 7lii, lithiumiodide, lithium monoiodide
PubChem CID 66321
IUPAC navn lithium;jodid
SMIL [Li+].[I-]
Specifikationer
Kogepunkt 1170°C to 1190°C
Kemisk navn eller materiale Lithium iodide
Smeltepunkt 449°C
Navn note Anhydrous
Farve Hvid til gul
Fysisk form Lump/Powder
Mængde 50 g
Lineær formel LiI
Merck Index 14,5535
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol and acetone.
Formel vægt 133.84
Procent renhed ≥98%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.955
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Tæthed 4.076 g/mL
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.