Tekniske data
| Kogepunkt | 1171.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Lithium iodide |
| Smeltepunkt | 446.0°C |
| Navn note | 99% |
| Fysisk form | Powder, Crystals and/or Granules |
| Mængde | 50 g |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (on anhydrous substance) (Argentometry) |
| Lineær formel | LiI |
| Fieser | 01,615; 04,304; 05,410; 07,208; 09,283; 10,245; 11,300; 12,282; 15,185; 16,197; 17,85 |
| Merck Index | 15, 5591 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Lithium iodide, anhydrous
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: L-Limonene, 1, 8-Cineol, p-Cymene, D-Limonene