Få mere at vide
Lithium Hydroxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium Hydroxide |
| CAS | 1310-65-2 |
| Mængde | 100 g |
| Molekylær formel | HLiO |
| Synonym | Lithium Hydroxide, Lithium Hydrate |
| InChI formel | InChI=1S/Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Li+].[OH-] |
| IUPAC navn | lithium;hydroxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 23.95 |
| Formel vægt | 24.0187 |