Beskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium hydroxide |
| Smeltepunkt | 470°C |
| Farve | Violet to White |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | LiOH |
| FN nummer | UN2680 |
| Formel vægt | 23.95g/mol |
| Procent renhed | 98% |
| Lugt | Odorless |
| Emballage | Poly Bottle |
| Vis mere |