Få mere at vide
Lithium Hydroxide Monohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium Hydroxide Monohydrate |
| Mængde | 250 g |
| InChI formel | InChI=1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1 |
| Formel vægt | 42.0293 |