Få mere at vide
Lithium Hydroxide Monohydrate, TraceSELECT™, ≥99.998% (metals basis), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15641710 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Poly bottle
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15641710 10 g Poly bottle 10g
1 options
Artikelnummer. 15641710 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 1951910G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium Hydroxide Monohydrate
Smeltepunkt 423°C
CAS 1310-66-3
Farve Colorless
pH Alkaline
Fysisk form Solid
Mængde 10 g
Molekylær formel H3LiO2
Lineær formel LiOH · H2O
MDL nummer MFCD00149772
FN nummer UN2680
Synonym lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
InChI nøgle GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Li+].O.[OH-]
IUPAC navn lithium(1+) hydrate hydroxide
Molekylvægt (g/mol) 41.96
PubChem CID 168937
Formel vægt 41.96g/mol
Procent renhed ≥99.998% (metals basis)
Grad TraceSELECT
Lugt Weak
Emballage Poly bottle
Tæthed ∽1.830g/cu.cm at 20°C