Få mere at vide
Lithium Hydroxide Monohydrate, puriss p.a, ≥99.0% (T), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15696050 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15696050 250 g Poly Bottle 250g
1 options
Artikelnummer. 15696050 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 62531250G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium hydroxide monohydrate
Smeltepunkt 423°C
CAS 1310-66-3
Farve Colorless
pH Alkaline
Fysisk form Solid
Mængde 250 g
Molekylær formel H3LiO2
Lineær formel LiOH · H2O
MDL nummer MFCD00149772
FN nummer UN2680
Synonym lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
InChI nøgle GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Li+].O.[OH-]
IUPAC navn lithium(1+) hydrate hydroxide
Molekylvægt (g/mol) 41.96
PubChem CID 168937
Formel vægt 41.96g/mol
Procent renhed ≥99.0% (T)
Lugt Odorless
Emballage Poly Bottle
Tæthed 1.80g/cm3