Få mere at vide
Lithium hydroxide monohydrate, LiOH 56.5% min
Artikelnummer. 11336738
Skift visning
Mængde:
50 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11336738 50 g 50g
11346738 500 g 500g
11326738 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11336738 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013409.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1310-66-3 | H3LiO2 | 41.96 g/mol
Natriumbromid bruges i farmaceutiske applikationer, bruges i fotografisk behandling og kemisk mellemprodukt til produktion af kemikalier og bromider. Det er meget udbredt som et antikonvulsivt middel. Anvendes også til fremstilling af borevæsker, kompletteringsvæsker og boremudderformuleringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-66-3
Molekylær formel H3LiO2
Molekylvægt (g/mol) 41.96
MDL nummer MFCD00149772
InChI nøgle GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
PubChem CID 168937
SMIL [Li+].O.[OH-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium hydroxide monohydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 56.5% min
Opløselighedsinformation Soluble in water,methanol and ethanol.
IUPAC navn lithium(1+)hydrathydroxid
Formel vægt 41.96 (23.95 Anhydrous)
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Tæthed 1.51 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium hydroxide monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium hydroxide monohydrate