Description
- ≥95% for general laboratory use.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Lithium Hydroxide Monohydrate |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | LiOH · H2O |
| FN nummer | 2680 |
| IUPAC navn | lithium;hydroxide;hydrate |
| Formel vægt | 41.96g/mol |
| Procent renhed | ≥98.5% |
| Grad | purum |