Få mere at vide
Lithiumhydroxidmonohydrat, ekstra ren, ca. 56% LiOH, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10226880 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10226880 25 g Plastflaske 25g
10582411 250 g Plastflaske 250g
10378240 1 kg Plastflaske 1kg
11964151 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10226880 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 199540250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1310-66-3 | H3LiO2 | 41.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-66-3
Molekylær formel H3LiO2
Molekylvægt (g/mol) 41.96
MDL nummer MFCD00149772
InChI nøgle GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
PubChem CID 168937
SMIL [Li+].O.[OH-]
Tekniske data
Kogepunkt 920.0°C
Kemisk navn eller materiale Lithium hydroxide monohydrate
Smeltepunkt 462.0°C
Farve Creme til hvid eller gul
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 25 g
Lineær formel LiOH·H2O
Fieser 07,208; 12,282
Merck Index 14,5534
Opløselighedsinformation Solubility in water: 109g/L (20°C). Other solubilities: 107g/L (0°C), 148g/L (100°C), slightly soluble in alcohol
IUPAC navn lithium(1+)hydrathydroxid
Formel vægt 41.95
Procent renhed ∼56% (LiOH)
Grad Ekstra ren
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium hydroxide monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.