Få mere at vide
Lithium hydroxide monohydrate, ACS, 98% min
Artikelnummer. 11394848
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394848 2 kg 2kg
11304858 100 g 100g
11384848 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11394848 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043171.A3
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1310-66-3 | H3LiO2 | 41.96 g/mol
Lithiumchlorid er nyttigt til fremstilling af lithiummetal og til dannelse af Mn(0)-arter, som kan anvendes ved frie radikal-cykliseringer. Det kan tjene som et flammefarvestof til at generere mørkerøde flammer, en slaglodning til aluminium i biler, et hygrometer og et tørremiddel til tørring af luftstrømme. Ved eksponering for luft bliver det en opløsning med koncentrationen direkte relateret til den relative luftfugtighed i atmosfæren og fungerer derfor som en standard for relativ fugtighed ved kalibrering af hygrometre. Ud over at være en kilde til klorid, tjener det som et tilsætningsstof i Stille reaktion i organisk syntese og til at udfælde RNA fra cellulære ekstrakter. Da den er biologisk betydningsfuld, finder den anvendelse i en lang række analyser til at studere celleskæbne og neurobiologi. Lithiumchlorid har vist sig at hæmme virusinfektion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-66-3
Molekylær formel H3LiO2
Molekylvægt (g/mol) 41.96
MDL nummer MFCD00149772
InChI nøgle GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
PubChem CID 168937
SMIL [Li+].O.[OH-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium hydroxide monohydrate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 2 kg
Analyseprocentområde 98% min.
Opløselighedsinformation Soluble in water,methanol and ethanol.
IUPAC navn lithium(1+)hydrathydroxid
Formel vægt 41.96 (23.95 Anhydrous)
Grad ACS
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Udseende White crystalline powder
Tæthed 1.51
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium hydroxide monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Lithium hydroxide monohydrate