Få mere at vide
Lithium hydroxide monohydrate, ACS, 98% min
Artikelnummer. 11304858
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11304858 100 g 100g
11384848 500 g 500g
11394848 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11304858 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043171.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1310-66-3 | H3LiO2 | 41.96 g/mol
Lithiumchlorid er nyttigt til fremstilling af lithiummetal og til dannelse af Mn(0)-arter, som kan anvendes ved frie radikal-cykliseringer. Det kan tjene som et flammefarvestof til at generere mørkerøde flammer, en slaglodning til aluminium i biler, et hygrometer og et tørremiddel til tørring af luftstrømme. Ved eksponering for luft bliver det en opløsning med koncentrationen direkte relateret til den relative luftfugtighed i atmosfæren og fungerer derfor som en standard for relativ fugtighed ved kalibrering af hygrometre. Ud over at være en kilde til klorid, tjener det som et tilsætningsstof i Stille reaktion i organisk syntese og til at udfælde RNA fra cellulære ekstrakter. Da den er biologisk betydningsfuld, finder den anvendelse i en lang række analyser til at studere celleskæbne og neurobiologi. Lithiumchlorid har vist sig at hæmme virusinfektion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-66-3
Molekylær formel H3LiO2
Molekylvægt (g/mol) 41.96
MDL nummer MFCD00149772
InChI nøgle GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
PubChem CID 168937
SMIL [Li+].O.[OH-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium hydroxide monohydrate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 98% min
Opløselighedsinformation Soluble in water,methanol and ethanol.
IUPAC navn lithium;hydroxid;hydrat
Formel vægt 41.96 (23.95 Anhydrous)
Grad ACS
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Tæthed 1.51