Få mere at vide
Lithium hydroxide monohydrate, 99.995% (metals basis)
Beskrivelse
Lithiumhydroxid bruges til fremstilling af lithiumfedt, lithiumsæber, lithiumstearat og lithiumsalte. Det finder anvendelse som en kuldioxidadsorbent i åndedrætsgasrensningssystemer til rumfartøjer, ubåde og rebreathers; som en lagerbatterielektrolyt; som et varmeoverførselsmedium og som en katalysator for polymerisationsreaktion. Det bruges også i keramik og nogle portlandcementformuleringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium hydroxide monohydrate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99.995% (Metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,methanol and ethanol. |
| Formel vægt | 41.96 (23.95 Anhydrous) |
| Tæthed | 1.51 g/cm3 at 20°C |