Få mere at vide
Lithium hydroxide monohydrate, 99.995% (metals basis)
Artikelnummer. 11470800
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470800 25 g 25g
11480800 100 g -
11490800 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470800 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044473.14
Request Bulk or Custom Format
Lithium hydroxide monohydrate, H3LiO2, CAS Number-1310-66-3, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide monohydrate, lioh water, lithiumhydrate, hydroxyde de lithium, lithium hydroxido, lithium hydroxide, monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lioh.hydrate, lioh-hydrate, 100g, 99.995% (Metals basis), White | CAS: 1310-66-3 | H3LiO2 | 41.96 g/mol
Lithiumhydroxid bruges til fremstilling af lithiumfedt, lithiumsæber, lithiumstearat og lithiumsalte. Det finder anvendelse som en kuldioxidadsorbent i åndedrætsgasrensningssystemer til rumfartøjer, ubåde og rebreathers; som en lagerbatterielektrolyt; som et varmeoverførselsmedium og som en katalysator for polymerisationsreaktion. Det bruges også i keramik og nogle portlandcementformuleringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-66-3
Molekylær formel H3LiO2
Molekylvægt (g/mol) 41.96
MDL nummer MFCD00149772
InChI nøgle GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
PubChem CID 168937
IUPAC navn lithium;hydroxid;hydrat
SMIL [Li+].O.[OH-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium hydroxide monohydrate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.995% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water,methanol and ethanol.
Formel vægt 41.96 (23.95 Anhydrous)
Tæthed 1.51 g/cm3 at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium hydroxide monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium hydroxide monohydrate