Få mere at vide
Lithiumhydroxidmonohydrat, 98+%, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 920.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Lithium hydroxide monohydrate |
| Smeltepunkt | 462.0°C |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 98+% |
| Lineær formel | LiOH·H2O |
| Merck Index | 14,5534 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 109g/L (20°C). Other solubilities: 107g/L (0°C), 148g/L (100°C), slightly soluble in alcohol |
| IUPAC navn | lithium;hydroxid;hydrat |
| Formel vægt | 41.95 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Lithium hydroxide monohydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.