Få mere at vide
Lithium hydroxide, anhydrous, 99.995% (metals basis)
Artikelnummer. 11420800
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420800 5 g 5g
11430800 25 g 25g
11440800 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420800 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044471.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1310-65-2 | HLiO | 23.95 g/mol
Det bruges som varmeoverførselsmedium, som elektrolyt til opbevaringsbatteri og bruges også til fremstilling af lithiumfedt. Det bruges også i keramik, i nogle portlandcementformuleringer, til opsugning af kuldioxid fra lukkede omgivelser såsom ubåde, rumfartøjer og åndedrætsapparater. Det bruges i esterificeringsreaktioner, som stabilisator i fotografiske fremkaldelser og som kølemiddel i trykvandsreaktorer til korrosionskontrol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-65-2
Molekylær formel HLiO
Molekylvægt (g/mol) 23.95
MDL nummer MFCD00011095
InChI nøgle WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium hydroxide, lithium hydrate, lioh, lithium hydroxide anhydrous, lithium hydroxide li oh, lithiumhydroxid, lithiumhydroxide, lithium hydoxide, unii-903yl31jas, lithium hydroxide, anhydrous
PubChem CID 3939
ChEBI CHEBI:33979
IUPAC navn lithium(1+)hydroxid
SMIL [Li+].[OH-]
Tekniske data
Kogepunkt 924°C
Kemisk navn eller materiale Lithium hydroxide
Smeltepunkt 462°C
Navn note Anhydrous
Farve Hvid
pH 14
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2680
Merck Index 14,5534
Opløselighedsinformation Soluble in water. Slightly soluble in ethanol and methanol
Formel vægt 23.95
Procent renhed 99.995%
Lugt Odorless
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Tæthed 2.54 g/mL