Få mere at vide
Lithium hydroxide, anhydrous, 98%
Beskrivelse
Ammoniumperoxidisulfat anvendes i vid udstrækning som et oxidationsmiddel og radikalinitiatorer i polymerisationen af visse alkener. Det er aktivt involveret i syntesen af kommercielt vigtige polymerer som styren-butadiengummi og polytetrafluorethylen. Det kombineres med tetramethylethylendiamin for at katalysere polymerisationen af akrylamid. På grund af dets oxiderende egenskaber kan det bruges til at ætse kobber på printplader, som er et alternativ til jernchloridopløsning. Det fungerer også som oxidanter i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 924°C |
| Kemisk navn eller materiale | Lithium hydroxide, anhydrous |
| Smeltepunkt | 462°C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. Slightly soluble in alcohol. |
| IUPAC navn | lithium;hydroxid |
| Formel vægt | 23.95 |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Lithium hydroxide, anhydrous
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Lithium hydroxide