Få mere at vide
Lithium hydroxide, anhydrous, 98%
Artikelnummer. 11386728
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11386728
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013407.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1310-65-2 | HLiO | 23.95 g/mol
Ammoniumperoxidisulfat anvendes i vid udstrækning som et oxidationsmiddel og radikalinitiatorer i polymerisationen af visse alkener. Det er aktivt involveret i syntesen af kommercielt vigtige polymerer som styren-butadiengummi og polytetrafluorethylen. Det kombineres med tetramethylethylendiamin for at katalysere polymerisationen af akrylamid. På grund af dets oxiderende egenskaber kan det bruges til at ætse kobber på printplader, som er et alternativ til jernchloridopløsning. Det fungerer også som oxidanter i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-65-2
Molekylær formel HLiO
Molekylvægt (g/mol) 23.95
MDL nummer MFCD00011095
InChI nøgle WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium hydroxide, lithium hydrate, lioh, lithium hydroxide anhydrous, lithium hydroxide li oh, lithiumhydroxid, lithiumhydroxide, lithium hydoxide, unii-903yl31jas, lithium hydroxide, anhydrous
PubChem CID 3939
ChEBI CHEBI:33979
SMIL [Li+].[OH-]
Tekniske data
Kogepunkt 924°C
Kemisk navn eller materiale Lithium hydroxide, anhydrous
Smeltepunkt 462°C
Farve Hvid
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 98%
Opløselighedsinformation Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
IUPAC navn lithium;hydroxid
Formel vægt 23.95
Lugt Odorless
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Udseende White powder
Tæthed 2.54 g/cm3 at 20°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium hydroxide, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Lithium hydroxide