Få mere at vide
Lithiumhydroxid, 98%, ren, vandfri, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10739883 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10739883 500 g Plastflaske 500g
10728213 100 g Plastflaske 100g
11974151 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10739883 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 379185000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1310-65-2 | HLiO | 23.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-65-2
Molekylær formel HLiO
Molekylvægt (g/mol) 23.95
MDL nummer MFCD00011095
InChI nøgle WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium hydroxide, lithium hydrate, lioh, lithium hydroxide anhydrous, lithium hydroxide li oh, lithiumhydroxid, lithiumhydroxide, lithium hydoxide, unii-903yl31jas, lithium hydroxide, anhydrous
PubChem CID 3939
ChEBI CHEBI:33979
SMIL [Li+].[OH-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium hydroxide
Smeltepunkt 462.0°C
Farve Hvid til gul
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 98%
Merck Index 15,559
Opløselighedsinformation Solubility in water: 113g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
IUPAC navn lithium(1+)hydroxid
Formel vægt 23.95
Procent renhed 98%
Grad Ren
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.43
Tæthed 1.4300g/mL