Få mere at vide
Lithiumhydrid, 99,4 % (metalbasis)
Beskrivelse
Lithiumhydrid bruges som en precursor i produktionen af en række forskellige reagenser i syntesen, især silan ved at reagere med siliciumtetrachlorid gennem Sundermeyer-processen og lithiumaluminiumhydrid og lithiumborhydrid. Det finder anvendelse i atomreaktorer som et afskærmningsmateriale. Derudover er det en hydrogenkilde eller et reduktionsmiddel til fremstilling af andre hydrideramider og 2H isotopforbindelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium hydride |
| Smeltepunkt | 686 °C |
| Farve | Hvid til Grå |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsomhed |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Tæthed | 0.78 g/mL |
| Lineær formel | LiH |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Lithium hydride
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
- H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium hydride