Få mere at vide
Lithium hydride, 97%, pure, powder (<100 μm), Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-44291 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10275221
Brand: Thermo Scientific Acros 191190100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Reduction reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7580-67-8
Molekylær formel HLi
Molekylvægt (g/mol) 7.95
MDL nummer MFCD00011074
InChI nøgle SRTHRWZAMDZJOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium hydride, lithiumhydride, lih, lithium hydride anion, hydride lithium, hydridolithate 1-, lih-, ksc491a4n
PubChem CID 62714
IUPAC navn lithium;hydride
SMIL [H-].[Li+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium hydride
Smeltepunkt 680.0°C
Navn note 98%
Farve White to Gray
Fysisk form Powder
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 96% min
Lineær formel LiH
Fieser 04,304; 13,165
Merck Index 15, 5589
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: insoluble in benzene and toluene, soluble in ether
Formel vægt 7.95
Procent renhed 97%
Grad Pure
Specifik vægtfylde 0.82
Tæthed 0.8200g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium hydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P335+P334-Børst løse partikler bort fra huden Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.