Få mere at vide
Lithium hydride, 97%, pure, powder (<100 μm), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10275221 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10275221 10 g 10g
10760891 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10275221 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 191190100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Reduction reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7580-67-8
Molekylær formel HLi
Molekylvægt (g/mol) 7.95
MDL nummer MFCD00011074
InChI nøgle SRTHRWZAMDZJOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium hydride, lithiumhydride, lih, lithium hydride anion, hydride lithium, hydridolithate 1-, lih-, ksc491a4n
PubChem CID 62714
IUPAC navn lithium;hydride
SMIL [H-].[Li+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium hydride
Smeltepunkt 680.0°C
Navn note 98%
Farve White to Gray
Fysisk form Powder
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 96% min
Lineær formel LiH
Fieser 04,304; 13,165
Merck Index 15, 5589
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: insoluble in benzene and toluene, soluble in ether
Formel vægt 7.95
Procent renhed 97%
Grad Pure
Specifik vægtfylde 0.82
Tæthed 0.8200g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium hydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P335+P334-Børst løse partikler bort fra huden Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.