Få mere at vide
Lithium hexafluorsilicat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333748
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11333748 25 g 25g
11323748 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11333748 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039332.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lithiumhexafluorsilikat bruges som kemikalier, farmaceutiske mellemprodukter og reagenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17347-95-4
Molekylær formel F6LiSi
Molekylvægt (g/mol) 149.02
MDL nummer MFCD00049473
InChI nøgle ZXUANORTLYQJEG-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium hexafluorosilicate
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
FN nummer UN2856
Opløselighedsinformation Soluble in water and methanol.
Formel vægt 155.96