Få mere at vide
Lithium hexafluorophosphate, 98%
Artikelnummer. 11337217
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
Artikelnummer. 11337217
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011529.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Used As An Electrolyte in Li-Ion Batteries | CAS: 21324-40-3 | F6LiP | 151.904 g/mol
Lithiumsulfat bruges til at behandle bipolar lidelse. Det bruges også til ikke-destruktiv testning af ultralydstypen, fordi de er meget effektive lydgeneratorer. Det bruges også i byggesten og kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21324-40-3
Molekylær formel F6LiP
Molekylvægt (g/mol) 151.904
MDL nummer MFCD00011096
InChI nøgle AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium hexafluorophosphate, lithium hexafluorophosphate v, phosphate 1-, hexafluoro-, lithium, phosphate 1-, hexafluoro-, lithium 1:1, lithiumhexafluorophosphate, lithium hexafluorophosphate 1-, lipf6, lithium hexafluoroposphate, acmc-209fj7, ksc492g4h
PubChem CID 23688915
IUPAC navn lithium;hexafluorphosphat
SMIL [Li+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium Hexafluorophosphate
Smeltepunkt 200°C (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 98%
FN nummer 2923
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 151.9
Lugt Odorless
Følsomhed Moisture sensitive
Udseende White powder
Tæthed 1.5 g/cm3 at 20°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium hexafluorophosphate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Lithium hexafluorophosphate
RUO– Kun brug til forskning
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato