Få mere at vide
Lithiumhexafluorfosfat, 98%, rent
Artikelnummer. 10701091 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10701091 25 g Plastflaske 25g
10589623 5 g Plastflaske 5g
10388933 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10701091 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 191260250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 21324-40-3 | F6LiP | 151,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21324-40-3
Molekylær formel F6LiP
Molekylvægt (g/mol) 151.91
MDL nummer MFCD00011096
InChI nøgle AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium hexafluorophosphate, lithium hexafluorophosphate v, phosphate 1-, hexafluoro-, lithium, phosphate 1-, hexafluoro-, lithium 1:1, lithiumhexafluorophosphate, lithium hexafluorophosphate 1-, lipf6, lithium hexafluoroposphate, acmc-209fj7, ksc492g4h
PubChem CID 23688915
IUPAC navn lithium;hexafluorphosphat
SMIL [Li+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium hexafluorophosphate
Farve Hvid
Fysisk form Dampende Pulver
Mængde 25 g
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 97,5% min. (ex Li)
Lineær formel LiPF6
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: hydrolyse
Formel vægt 151.91
Procent renhed 98%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium hexafluorophosphate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.