Få mere at vide
Lithium hexafluoroantimonate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348907
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348907 25 g 25g
11358907 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11348907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 038595.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lithiumhexafluorantimonat som fotoinitiator til fremstilling af polymerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18424-17-4
Molekylær formel F6LiSb
Molekylvægt (g/mol) 242.69
MDL nummer MFCD00042319
InChI nøgle YVBBFYDVCPCHHG-UHFFFAOYSA-H
Synonym lithium hexafluoroantimonate, lithium 1+ ion hexafluorostibanuide, acmc-1bpt7, lithotab hexafluorostibanuide, lithium hexafluorostiboranuide, hexafluorostibine, lithium salt, lithium hexafluoroantimonate 1-, lithium hexakis fluoranyl antimony 1-
PubChem CID 16700586
IUPAC navn lithium;hexafluorantimon(1-)
SMIL [Li+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kogepunkt (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Lithium hexafluoroantimonate
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
FN nummer UN1549
Opløselighedsinformation Very soluble in water
Formel vægt 242.68
Procent renhed 97%
Følsomhed Hygroscopic