Få mere at vide
Lithiumgranulater, 1-6 mm (0,04-0,2 tommer), 99%
Artikelnummer. 11336637
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11336637 250 g 250g
11326637 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 000733.30
 Begrænset vare
På lager
Natrium er en væsentlig urenhed | CAS: 7439-93-2 | Li | 6,94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7439-93-2
Molekylær formel Li
Molekylvægt (g/mol) 6.94
MDL nummer MFCD00134051
InChI nøgle WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym litio, litium, lithium, metallic, lithium, elemental, monohydride, unii-9fn79x2m3f, hsdb 647, hydride lih, hydrure de french, hsdb 549
PubChem CID 3028194
ChEBI CHEBI:30145
IUPAC navn lithium
SMIL [Li]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Lithium
Farve Grå
Udseende Grå granuler
Mængde 250 g
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99% (metalbasis)
Form Granulær