Få mere at vide
Lithium formate hydrate, 98%
Artikelnummer. 11428017
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428017 50 g 50g
11438017 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11428017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17432.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6108-23-2 | CHLiO2 | 51.96 g/mol
Det bruges til undersøgelse af signalfading i lithiumformat EPR-dosimetre ved hjælp af en ny følsom metode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges til undersøgelse af signalfading i lithiumformat EPR
-dosimetre ved hjælp af en ny følsom metode.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6108-23-2
Molekylær formel CHLiO2
Molekylvægt (g/mol) 51.96
MDL nummer MFCD00050823
InChI nøgle XKPJKVVZOOEMPK-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium formate monohydrate, unii-zqs5s890b6, formic acid, lithium salt, monohydrate, lithium formate hydrate, monolithium formate monohydrate, lithium formate monohydrate mi, acmc-209mow, lithotab formira hydrate, li.cho2.h2o, lithium formate, reagent
PubChem CID 23702287
IUPAC navn lithium;formiat;hydrat
SMIL [Li+].[O-]C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium formate hydrate
Smeltepunkt 94°C (decomposition)
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 51.96 (Anhydrous)
Procent renhed 98%
Lugt Mild