Få mere at vide
Lithium foil, 0.75mm (0.03in) thick x 19mm (0.75in) wide, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 15424745
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15424745 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 15424745 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010769.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 7439-93-2 | Li | 6.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium foil
CAS 7439-93-2
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.9% (metals basis)
Molekylær formel Li
MDL nummer MFCD00134051
Synonym litio, litium, lithium, metallic, lithium, elemental, monohydride, unii-9fn79x2m3f, hsdb 647, hydride lih, hydrure de french, hsdb 549
InChI nøgle WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Li]
IUPAC navn lithium
Molekylvægt (g/mol) 6.94
PubChem CID 3028194
ChEBI CHEBI:30145
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium foil
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P223-Undgå kontakt med vand.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.